Imprimer
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55090-250MG OR55090-1G
APOSOR55090-250MGEA 154 EUR
APOSOR55090-250MG APOSOR55090-1G
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane
Formule: C₁₄H₃₂N₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01630929
Numéro CAS: 869308-34-9