Imprimer
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 230 EUR
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formule: C₆H₇BClNO₂
Point de fusion: 110…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16610704
Numéro CAS: 2377605-91-7