Imprimer
Nonafluoro-4-iodobutane tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.2 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
Nonafluoro-4-iodobutane tech
Nonafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄F₉I
Point d'ébullition: 64…66 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 2,01
Point d'éclair: >115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001062
Numéro CAS: 423-39-2
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III