Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 192 EUR
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD32878885
Numéro CAS: 2091678-71-4