Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 174 EUR
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD22052785
Numéro CAS: 194804-96-1