Imprimer
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 174 EUR
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrClO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12139079
Numéro CAS: 30095-51-3
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III