Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-3-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 34.8 EUR
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-méthylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095094
Numéro CAS: 375368-84-6