Imprimer
3-Chloro-4-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-2-chloronitrobenzene
OR2640-5G OR2640-25G OR2640-100G
APOSOR2640-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2640-5G APOSOR2640-25G APOSOR2640-100G
3-Chloro-4-nitroaniline 97%
3-Chloro-4-nitroaniline
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formule: C6H5ClN2O2
Point de fusion: 157 - 161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085922
Numéro CAS: 825-41-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III