Imprimer
Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 48.3 EUR
L04783.06 L04783.14
Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique ≥97%
Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 83…85 °C (1.5 mmHg)
Densité: 1.173
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021864
Numéro CAS: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9