Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
B24800.06
B24800.14
B24800.06EA
39.8
EUR
B24800.06
B24800.14
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique 96%
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique
Purity: 96%
CAS No.: 13524-04-4
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 121-123°/14mm
MDL No.: MFCD00041037
Formule:
C₈H₉ClO Point d'ébullition: 121…123 °C (14 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041037 Numéro CAS: 13524-04-4 EINECS: 236-868-4 |