Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-64-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 510011
Merck Reference: 14,5717
MDL No.: MFCD00064250
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa) Point de fusion: 118…121 °C Densité: 1,361 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064250 Numéro CAS: 90-64-2 EINECS: 202-007-6 Merck Index: 14,5717 |