Imprimer
Acide (±)-2-chloromandelique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21525.06 B21525.14
B21525.06EA 38.9 EUR
B21525.06 B21525.14
Acide (±)-2-chloromandelique ≥98%
Acide (±)-2-chloromandelique
Purity: 98% CAS No.: 10421-85-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 2367070
Formule: C₈H₇ClO₃
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084962
Numéro CAS: 10421-85-9
EINECS: 233-900-9