Imprimer
Acide gibberellique
Fournisseur: Serva
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
22278.01 22278.02 22278.03
SERA22278.01EA 0 EUR
SERA22278.01 SERA22278.02 SERA22278.03
Acide gibberellique
Acide gibberellique
Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Point de fusion: 234
Densité: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430