5(6)-TAMRA ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
|
Attention
|
360
361
362
AATB360EA
152
EUR
AATB360
AATB361
AATB362
5(6)-TAMRA ≥95%
5(6)-TAMRA
TAMRA is one of the most popular fluorophores used in various bioconjugations.
Formule:
C₂₅H₂₂N₂O₅ |
Numéro MDL:
MFCD16661194 Numéro CAS: 98181-63-6 ADR: 5,II |