Imprimer
Coelenterazine h ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 2-(4-Dehydroxy)coelenterazine, CLZN-h, 2,8-dibenzyl-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 2-Deoxycoelenterazine
21153 21159 21165
AATB21153EA 120 EUR
AATB21153 AATB21159 AATB21165
Coelenterazine h ≥95%
Coelenterazine h
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₂₆H₂₁N₃O₂
MW: 407.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798394
Numéro CAS: 50909-86-9
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ed072e7d1aaa55a91b0450b4add4bbc11c425b&vid=5eed954b5a16e534f002fe5e8208158f1df26ae2&prid=web&clid=SAPDAM