Imprimer
Fura 2-AM calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20494 20495
AATB20494EA 230 EUR
AATB20494 AATB20495
Fura 2-AM calcium indicator
Fura 2-AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Cell permeable
  • Calcium-dependent fluorescence
Formule: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Numéro MDL: MFCD00036976
Numéro CAS: 108964-32-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ce2dfdc6df90e35d4f28f262f061720b474a064&vid=f51999646dab9a7e5bec470ad3242aa804599680&prid=web&clid=SAPDAM