Imprimer
DAF-2 diacetate pour la détection d'oxyde nitrique
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
16293 16294
AATB16293EA 292 EUR
AATB16293 AATB16294
DAF-2 diacetate pour la détection d'oxyde nitrique
DAF-2 diacetate
DAF-2 diacetate is a more cell-permeable version of DAF-2, a sensitive fluorescent indicator for the detection and bioimaging of nitric oxide (NO).
  • Sensitive NO detection
Formule: C₂₄H₁₈N₂O₇
Numéro MDL: MFCD05865101
Numéro CAS: 205391-02-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd9e28eb531c9992e58c1bdf8ed92c2c5f221e1&vid=d7ccd311dd7e94ba6178a7a48a58cf45d84b932b&prid=web&clid=SAPDAM