2,3-Butanediol mélange de formes racémiques et méso 98% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
107642500
107640010
107640025
ACRO107642500EA
84.4
EUR
ACRO107642500
ACRO107640010
ACRO107640025
2,3-Butanediol mélange de formes racémiques et méso 98% tech.
2,3-Butanediol
Formule:
C₄H₁₀O₂ Point d'ébullition: 180 °C (760 mmHg) Point de fusion: 19 °C Densité: 1.01 g/cm³ Point d'éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004523 Numéro CAS: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Merck Index: 12,01602 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |