Imprimer
Toluène : Propanol-2 : Eau (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® solvant de titrage
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5138.2500EA 76.9 EUR
5138.2500 5138.9025 5138.5000
Toluène : Propanol-2 : Eau (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® solvant de titrage
Toluène : Propanol-2 : Eau
Solvant pour titrage de l'indice d'acide (TAN).
Point d'éclair: 10 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Toluene) (V/V) 47.5 - 52.5 %
Assay (Propan-2-ol) (V/V) 47 - 52 %
Water (V/V) 0.4 - 0.6 %