Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
|
Attention
|
Synonyms:
Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nα-Fmoc-L-lysine
5040
5041
AATB5040EA
152
EUR
AATB5040
AATB5041
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH ≥90%
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
FMOC-Lys(DABCYL)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by DABCYL.
Formule:
C₃₆H₃₇N₅O₅ MW: 619.722 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00467694 Numéro CAS: 146998-27-8 ADR: 5 II |