Imprimer
Fmoc-Glu(Edans)-OH ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5009 5010 5011
AATB5009EA 152 EUR
AATB5009 AATB5010 AATB5011
Fmoc-Glu(Edans)-OH ≥95%
Fmoc-Glu(Edans)-OH
FMOC-Glu(EDANS)-OH is a building block for in-sequence peptide Glu labeling by EDANS.
Formule: C₃₂H₃₁N₃O₈S
Numéro MDL: MFCD01076138
Numéro CAS: 193475-66-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c752cfd9692321084e1f7cb7ddf5b8007840613&vid=1bcea2437a4288acfc2626add6c6e5a5008a0676&prid=web&clid=SAPDAM