N-Sp-DMAE NHS ester pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT Bioquest
|
Attention
|
26010
26011
AATB26010EA
307
EUR
AATB26010
AATB26011
N-Sp-DMAE NHS ester pour le marquage biomoléculaire
N-Sp-DMAE NHS ester
The acridinium NHS ester can be used to label proteins and nucleic acids.
- Amine reactive
- Luminescent detection
- Sensitive detection
Numéro CAS:
194357-64-7 ADR: 5,II |