Coelenterazine n, qualité ultra pure calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
|
Attention
|
21155
21161
AATB21155EA
152
EUR
AATB21155
AATB21161
Coelenterazine n, qualité ultra pure calcium indicator
Coelenterazine n
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
- Luminescent calcium probe
- Brighter signal
- Eliminates autofluorescence
Formule:
C₃₀H₂₃N₃O₂ MW: 457.52 g/mol |
Numéro CAS:
123437-22-9 ADR: 5 II |