(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Stabilization:
150-400 ppm Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
87132.290EA
80.1
EUR
87132.290
87132.320
87132.460
87132.550
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Point d'ébullition: 79 Point de fusion: –136 °C Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –12 °C (coupe fermée) |
Numéro MDL:
MFCD00005367 Numéro CAS: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 ONU: 2536 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colourless liquid |
Assay | Min. 99.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Water | Max. 0.03 % |