Imprimer
Gants résistants à la chaleur, A590
Fournisseur: Portwest
A590WHRL A590WHRXXL
PRTWA590WHRLEA 11.7 EUR
PRTWA590WHRL PRTWA590WHRXXL
Gants résistants à la chaleur, A590
Gants
Les gants résistants à la chaleur sont fabriqués à partir d'un matériau en coton/viscose qui, avec une doublure en coton, offre des gants durables qui résistent à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C. Il est sans couture, ambidextre et lavable en machine.
  • Fournit une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C pendant 15 secondes
  • Doublure robuste de calibre 7
  • Version à manchette longue
  • Ambidextres et conviennent aux utilisateurs gauchers ou droitiers pour une fonctionnalité accrue
  • Vendu à l'unité
  • Lavable en machine à 30 °C
  • Étiquette de vente au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
La gamme de protection contre la chaleur offre une protection des mains contre les températures allant de 100 à 500 degrés pour la chaleur de contact, tout en maintenant une dextérité exceptionnelle des mains. Reconnu pour protéger les mains contre les risques de chaleur dans tous les environnements de travail.
Certifications: EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 1. EN 388 : 2016 + A1: 2018 (1341X). EN 407 : 2020 (4231XX).
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant