Imprimer
Concentrateurs centrifuges, Vivacon® 2
Fournisseur: Sartorius
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 633 EUR
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Concentrateurs centrifuges, Vivacon® 2
Filtres Filtres pour centrifugation
Pour des échantillons jusqu'à 2 ml; membrane: cellulose régénérée Hydrosart®. Les concentrateurs par centrifugation Vivacon 2 offrent la solution optimale pour la concentration d’ADN, les applications de dessalage et l'élimination des Primers. Contrairement aux unités classiques Vivaspin, Vivacon® présente un design de membrane horizontale de manière à réduire les surfaces en contact avec l’échantillon et optimiser les volumes morts. Cette configuration est préférée par certains utilisateurs pour ces raisons de reproductibilité supérieures et par soucis de cohérence avec les procédures précédemment utilisées.
  • Performance optimale sur des échantillons très dilués, ex: empreintes génétiques
  • Matériaux de faible adsorption; taux de récupération élevés pour des échantillons dilués
  • Possibilité de centrifugation inverse: récupération complète et élevée de l’échantillon
  • Présence de graduations de volume et inscription du Cut Off sur chaque dispositif