Imprimer
Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie de filtration sur gel
Fournisseur: Edvotek
EDVO108EA 184 EUR
EDVO108
Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie de filtration sur gel
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Cette expérience présente la séparation chromatographique à la classe et montre aux étudiants les séparations des colorants de différentes couleurs sur la base de leur taille et de leur forme. Les colonnes peuvent être rincées et réutilisées.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Remplissage des colonnes : 20 minutes ; séparation des colonnes : 40 minutes
Autres éléments nécessaires : béchers de 50 ou 100 ml, bécher ou tube à essai de 25 ml, supports annulaires avec pinces et eau distillée.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, mélange d'échantillons, colonnes de chromatographie, matrice sèche, tampon d'élution, pipettes de transfert et microtubes à essai.