Imprimer
Imprimante d'étiquettes, BMP™71
Fournisseur: Brady
710600 710630 710635 710640 198647 198679
116-0371EA 796 EUR
116-0371 BRDY710630 BRDY710635 BRDY710640 BRDY198647 BRDY198679
Imprimante d'étiquettes, BMP™71
Imprimantes Label Printers
Imprimante d'étiquettes mobile à transfert thermique, pouvant imprimer plus de 30 types d'étiquettes différents, dont des manchons thermorétractables, des étiquettes découpées ou du vinyle d'intérieur/d'extérieur. Le mécanisme d'impression 300 dpi est doté d'un dimensionnement automatique des polices de caractères et peut imprimer des tailles de texte comprises entre 4 pt et 174 pt (évolutif). Alimentée par un adaptateur secteur ou une batterie rechargeable pour plus de mobilité, avec un maximum de 4000 étiquettes par charge, la BMP™71 est suffisamment polyvalente pour répondre à presque tous vos besoins en matière d'étiquettes.
  • Vitesse d'impression rapide de 38 mm/sec
  • Un clavier complet permet de gagner du temps en saisissant les données directement et un écran couleur affiche l'ensemble de l'étiquette obtenue.
  • Largeur d'impression 46 mm et longueur d'impression pouvant atteindre 1016 mm
  • Mémoire interne : peut enregistrer 100 000 étiquettes
  • Dispositif industriel intégré de découpage des étiquettes
Informations de commande: Informations de commande : la BMP™71 imprime toutes les étiquettes TLS2000 et Handimark. Pour plus d'informations concernant la gamme complète d'étiquettes et de rubans, veuillez contacter Avantor. Totalement compatible avec les logiciels LabelMark™ et MarkWare™ pour la création d'étiquettes sur PC. Veuillez demander des informations complémentaires.