Imprimer
Enzymes de restriction, Dryzymes®
Fournisseur: EDVOTEK
715 716 717
EDVO715EA 53.9 EUR
EDVO715 EDVO716 EDVO717
Enzymes de restriction, Dryzymes®
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Les trois enzymes de restriction les plus fréquemment utilisées sont EcoRI, Bam HI et Hind III. Chaque enzyme catalyse le clivage lors de la séquence de bases définie. Toutes les enzymes sont lyophilisées et contiennent 1500 unités. Une unité est définie comme la quantité d'enzyme nécessaire pour digérer 1,0 µg d'ADN lambda en 60 minutes à 37 °C dans un mélange de réaction total de 50 µl.