Imprimer
Système d'électrophorèse horizontal
Fournisseur: EDVOTEK
500 502 504
732-1417EA 340 EUR
732-1417 732-1419 732-1420
Système d'électrophorèse horizontal
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Possibilité d'analyser un ou deux groupes d'échantillons en même temps. Obtention d'excellents résultats en 30 à 40 minutes.
  • Boîtier intégral, moulé par injection
  • Couvercle avec verrouillage de sécurité
  • Électrodes en platine anticorrosion
  • Fils électriques isolés
  • Pieds réglables