Imprimer
Potassium carbonate, anhydre 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 21.9 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Potassium carbonate, anhydre 99%
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
Merck Index: 13,07702