Imprimer
Balance de précision Adventurer®
Fournisseur: OHAUS
30805892 30805890 30805891 30805893 30805894 30805895 30805896 30805897 30805898
611-5601EA 2580 EUR
611-5601 611-5599 611-5600 611-5602 611-5603 611-5604 611-5605 611-5606 611-5607
Balance de précision Adventurer®
Balances
Balance intuitive conçue pour le pesage de routine. Trouvant l'équilibre idéal entre des fonctionnalités inventives et des capacités de pesage fonctionnelles et simples, l'OOAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure de routine. Avec un écran tactile couleur, une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour répondre aux capacités de conformité GLP/GMP, deux ports USB et bien plus encore, Adventurer est la balance la plus complète de sa catégorie.
  • Écran tactile couleur, interface utilisateur basée sur des icônes et conception ergonomique - les rendant faciles à configurer et à utiliser
  • Des fonctionnalités telles que des modes de pesage spécialisés, de multiples options de connectivité et AutoCal™ offrent polyvalence et flexibilité pour une variété d'applications
  • Une construction durable, de grandes surfaces de pesée, une conception de pare-brise peu encombrante et un couvercle d'utilisation complet du boîtier permettent une utilisation dans les environnements de laboratoire, d'éducation et industriels
  • Deux ports USB, un port hôte USB avant est facilement accessible pour charger des données et un deuxième périphérique USB est situé à l'arrière de la balance qui peut être utilisé pour une imprimante/PC
  • L'Adventurer est conçu avec diverses fonctionnalités d'économie d'énergie qui aident à réduire l'impact environnemental. Ces fonctions comprennent l'arrêt automatique et les commandes de luminosité.
  • L'Adventurer est doté d'un pare-brise peu encombrant conçu pour améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité.
Facile à relier à l'imprimante Zebra et dispose d'un modèle d'impression d'étiquettes intégré.
La fonction de clonage vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur et d'application sur une clé USB qui peut être facilement utilisée pour configurer des balances Adventurer supplémentaires.
L'indication de poids d'échantillon inférieur au minimum indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Augmentez simplement le poids de votre échantillon pour vous assurer que vos résultats sont conformes à votre norme.
La fonction de gestion des utilisateurs garantit la sécurité et la traçabilité des données. La fonction de gestion des utilisateurs à trois niveaux garantit la sécurité des données et les exigences de traçabilité des données. Un administrateur, deux superviseurs et 10 utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
L'horloge en temps réel avec fonction de données GLP/GMP maintient l'heure exacte même en cas de panne de courant. La capacité de données GLP permet d'enregistrer le nom de l'échantillon, les noms des projets et les identifiants de la balance pour aider à répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
Certifications: Métrologie (modèles AX…M… uniquement) : OIML R76 ; EN 45501 ; Sécurité des produits : IEC/EN 61010-1 ; Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 (Classe B, exigences de base) ; Marques de conformité : UKCA, CSA ; Autre : WEEE, RoHs.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Information de livraison: Livré avec adaptateur secteur et housse de protection en plastique.
Attention:
Commander maintenant