Imprimer
Gants résistants aux coupures ActivArmr® 97-002
Fournisseur: Ansell
97-002/10 97-002/11 97-002/9
ANSE97-002/10EA 626 EUR
ANSE97-002/10 ANSE97-002/11 ANSE97-002/9
Gants résistants aux coupures ActivArmr® 97-002
Gants
Deux fois plus fins que le cuir standard avec six fois plus de protection contre les coupures, ces gants en acier inoxydable et Kevlar® offrent une barrière protectrice efficace contre les coupures, les vis et la tôle.
  • Acier inoxydable et fibres Kevlar® : Gants résistants aux coupures de grande qualité
  • Renforcés avec un revêtement en mousse de nitrile autour de la paume, pour une adhérence très résistante dans les environnements humides et secs
  • Conception ergonomique en tricot sans couture : Dextérité et confort améliorés
  • La fermeture du poignet en Velcro® réglable permet d'obtenir un ajustement serré et sécurisé, tout en empêchant la saleté et les débris de pénétrer pour une meilleure protection du poignet
  • Lavables à 40 °C (104 °F)
Recommandé pour : Manipulation de tôles et de panneaux métalliques ; prélèvement, fixation de composants ; réglage de pièces et de systèmes ; réparation et entretien d'équipements ; réglage de systèmes et vissage ; traitement de tôles, bobines, tubes ; fabrication de pièces métalliques, de plaques de verre.
Certifications: EN 388:2016 (4X21B); Cat. II
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant