Imprimer
Gants industriels, HyFlex® 11-571
Fournisseur: Ansell
11-571/5 11-571/6 11-571/7 11-571/10 11-571/11 11-571/12 11-571/8 11-571/9
ANSE11-571/5EA 294 EUR
ANSE11-571/5 ANSE11-571/6 ANSE11-571/7 ANSE11-571/10 ANSE11-571/11 ANSE11-571/12 ANSE11-571/8 ANSE11-571/9
Gants industriels, HyFlex® 11-571
Gants
La conception ultra-légère du HyFlex® 11-571 rend ce gant de sécurité classé N ISO CUT D & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 20 % plus léger sans utiliser de matériaux agressifs (par rapport aux gants standard EN ISO CUT D & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4).
  • Technologie FORTIX™ améliorée : jusqu'à 20 % de durabilité en plus (par rapport à la version technologique précédente)
  • Fil HPPE simple de nouvelle génération développé avec la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ pour une résistance aux coupures 3 fois supérieure (par rapport aux gants similaires fabriqués à partir de fil HPPE standard)
  • Compatible avec les écrans tactiles/ESD : Permet au porteur d'utiliser plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant ses gants
  • Température de lavage : 40°C
Recommandé pour : Assemblage de pièces tranchantes, manipulation de pièces métalliques tranchantes, emboutissage léger, maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (4X43D), EN 16350
Approuvé pour le contact alimentaire
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant