Imprimer
Gants d'examen Micro-Touch® NitraFree™, nitrile, sans poudre
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
6034510 6034511 6034512 6034513 6034514
ANSM6034510EA 98 EUR
ANSM6034510 ANSM6034511 ANSM6034512 ANSM6034513 ANSM6034514
Gants d'examen Micro-Touch® NitraFree™, nitrile, sans poudre
Gants
Les gants d'examen Micro-Touch® NitraFree™ sont scientifiquement conçus pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé. Les caractéristiques de conception sophistiquées comprennent les technologies ergonomiques Ansell qui garantissent le confort pendant les procédures prolongées, les innovations en matière de préhension sur sol mouillé qui empêchent toute mauvaise manipulation dangereuse et les films ultra-minces pour une sensibilité maximale. Les soignants qui sont entièrement préparés et confortablement protégés par les styles polyvalents Micro-Touch® ont la tranquillité d'esprit de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection et celles de leurs patients.
  • Risque d'allergie réduit
  • Coupe confortable
  • Tactilité accrue
  • Protection spécialisée
Les gants d'examen Micro-Touch® NitraFree™ sont testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie, des examens standard des patients, une protection contre les allergies au latex de type I et une minimisation des allergies chimiques de type IV chez les professionnels de santé ou les patients.
Fabriqué sans accélérateurs chimiques à base de soufre, aidant à protéger les utilisateurs contre les allergies chimiques de type IV.
Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil, conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des sources d'ozone ou d'inflammation.
Certifications: ASTM D6319, Category III, CE 0493, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: 100 gants par distributeur 10 distributeurs par boîte 1 000 gants par boîte.
Attention:
Commander maintenant