Gants de protection en cuir, offrant d'excellentes performances mécaniques, un confort et une adhérence exceptionnels.
- Paume, index complet et bout des doigts en cuir fendu pour plus de sécurité
- Dos renforcé avec bracelet élastique au poignet en fait un gant de protection confortable
- Bonne flexibilité et résistance à l'abrasion ; gants durables et adroits
- Protection renforcée
- Confort élevé
- Dextérité et durabilité accrues
- Construction coupée et cousue
Dotés d'une paume, d'un index et d'un bout des doigts en cuir fendu, les gants industriels EDGE® 48-160 sont solides et robustes, ce qui les rend idéaux pour les applications de poids moyen.
Ces gants de protection des mains possèdent un dos renforcé avec une bande élastique au poignet, ce qui améliore le confort de l'utilisateur.
Les gants en cuir haute dextérité EDGE® 48-160 offrent également une bonne flexibilité et conviennent à une large gamme de tâches dans les secteurs de l'automobile, de l'aménagement paysager, de l'entreposage et de la construction.
Recommandé pour l'assemblage de pièces et composants métalliques, la manipulation de tôles, l'assemblage et l'inspection de composants, les travaux généraux d'entretien et de finition.
Industries primaires : Automobile, aménagement paysager, entreposage et construction.
Certifications: Catégorie II, EN 388, ISO 21420:2020, 2122A et REACH conformes.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Six paires dans un sac ; 12 sacs dans un carton.
Attention: