Imprimer
Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 Colonnes HPLC
Fournisseur: Merck
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577105-U 577106-U 577107-U 577108-U 577134-U 577135-U 577136-U 577139-U 577137-U 577138-U 577140-U
577100-UEA 636 EUR
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577105-U 577106-U 577107-U 577108-U 577134-U 577135-U 577136-U 577139-U 577137-U 577138-U 577140-U
Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 Colonnes HPLC
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes de chromatographie liquide à haute performance Ascentis® Express sont basées sur la conception de particules Fused-Core® à pores plus larges de 160 Å afin de fournir un espacement adéquat pour les ligands à longue chaîne C30.
La particule fournit une fine coquille poreuse de silice de haute pureté entourant un noyau de silice solide. Cette conception de particules présente une efficacité de colonne très élevée en raison des chemins de diffusion peu profonds dans l'enveloppe poreuse épaisse de 0,5 μm et de la petite taille globale des particules de 2,7 μm.
La phase stationnaire en triacontylsilane à coiffe terminale de la C30 fournit un conditionnement stable en phase inversée qui peut être utilisé pour les isomères structurels hydrophobes à longue chaîne tels que les vitamines et les lipides.
Information de livraison: Livrée avec un certificat de test de la colonne à l'intérieur de la boîte.