Les gants en nitrile Kimtech™ Polaris™ Xtra sont conçus pour la science, fabriqués et conçus pour être utilisés dans les laboratoires, les applications des sciences de la vie et les environnements de fabrication pharmaceutique non stériles.
- Les gants en nitrile ambidextres haut de gamme sans poudre offrent une protection parfaite à tout moment et en tout lieu.
- La formulation optimisée du nitrile (acrylonitrile-butadiène) offre une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie sans compromettre le confort.
- Les poignets à bords roulés et le bout des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux humides et secs.
- Testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses, les gants répondent à la norme AQL 0,65 pour l'étanchéité à l'eau, ce qui se traduit par un faible risque de piqûres.
Sans poudre, sans latex ni silicone, les gants en nitrile Kimtech™ Polaris™ Xtra sont conçus pour garder les mains confortables et protégées tout en garantissant que les applications de recherche peuvent être effectuées sans contamination. Désignés comme EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'amendé dans la législation britannique et modifié, ils sont idéaux pour une utilisation dans des applications à haut risque, tout en étant approuvés pour le contact alimentaire.
Les équipements de protection individuelle Kimberly-Clark Professional™ sont uniquement destinés à une utilisation professionnelle sur le lieu de travail et doivent être utilisés conformément à toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'à toutes les instructions d'utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit. Il est essentiel de respecter toutes les instructions d'utilisation du produit et les lois et réglementations relatives à l'utilisation de chaque produit afin que le produit contribue à protéger le porteur. Une mauvaise utilisation de l'équipement de protection individuelle peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort. Pour une sélection et une utilisation correctes du produit, les personnes doivent demander conseil en matière de santé et de sécurité au travail à une personne compétente. Ce produit peut être vendu dans l'EU et au UK.
Certifications: Conformité garantie : - EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'amendé dans la législation britannique ; - EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Protection contre les éclaboussures de produits chimiques ; - EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques ; - EN ISO 374-5 Protection contre les micro-organismes et les virus ; - ASTM D6978 Protection contre les éclaboussures de médicaments de chimiothérapie ; - ISO 10993 Biocompatibilité ; - Approuvé pour le contact alimentaire.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention: