Imprimer
Cyclohexylamine solution 0.1 mol/l (0.1 M) dans le propanol-2
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
13070.2700 13070.3700 13070.4700
KRAF13070.2700EA 0 EUR
KRAF13070.2700 KRAF13070.3700 KRAF13070.4700
Cyclohexylamine solution 0.1 mol/l (0.1 M) dans le propanol-2
Cyclohexylamine
Formule: C₆H₁₃N
Densité: 0,7865 g/cm³
Point d'éclair: <21 °C
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
ONU: 1993
ADR: 3,II