Imprimer
Gants CS Cut F13 en PU
Fournisseur: Portwest
A670K8RL A670K8RM A670K8RS A670K8RXL A670K8RXS A670K8RXXL
PRTWA670K8RLEA 95.3 EUR
PRTWA670K8RL PRTWA670K8RM PRTWA670K8RS PRTWA670K8RXL PRTWA670K8RXS PRTWA670K8RXXL
Gants CS Cut F13 en PU
Gants
Adaptés à la plupart des appareils à écran tactile, ces gants sont dotés d'un entrejambe renforcé pour le pouce pour une durabilité accrue.
  • Résistance aux coupures de niveau F
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
  • Revêtement PU lisse pour une résistance accrue à l'abrasion
  • Étiquette réfléchissante pour une meilleure visibilité
  • Doublure sans couture de calibre 13
  • Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Niveau de coupure ANSI A6
La doublure respirante de calibre 13 assure un excellent ajustement et une excellente dextérité. Le revêtement de la paume en PU offre une prise sûre dans les environnements de manipulation secs et légèrement huileux. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité des gants dans des conditions de faible luminosité. L'étiquette de vente au détail facilite la présentation pour les ventes au détail.
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F, EN 407: 2020 X1XXXX. ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A6, ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level 6, ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level 3. Certifié CE.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant