Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate 99.0-100.5% (par acidimétrie) USP, Ph. Eur., BP, pure, grade Pharma
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Sodium bicarbonate
141638.0416 141638.1211 141638.1214
APPC141638.0416EA 0 EUR
APPC141638.0416 APPC141638.1211 APPC141638.1214
Sodium hydrogénocarbonate 99.0-100.5% (par acidimétrie) USP, Ph. Eur., BP, pure, grade Pharma
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidim.) 99.0-100.5%
Identity according to Pharmacopoeias: passes test
Maximum limit of impurities
Appearance of solution passes test
Loss on drying 0.25%
Chloride (Cl) 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) 0.015 %
Ammonium (NH4) 0.002%
Phosphate (PO4) 0.002 %
Sulfate (SO4) 0.01%
Carbonate passes test
Residual solvents (Ph.Eur/USP) passes test
As 0.00015 %
Ca 0.01 %
Fe 0.0005 %