Imprimer
BRUTE® Poubelles ventilées
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL FG263200RED FG262000BLUE FG263200YEL FG263200BLUE FG264360GRAY FG262000WHT 1779740 FG263200WHT FG263273BLUE FG261000WHT FG262073BLUE FG263200DGRN FG262000DGRN FG264360BLA FG264360YEL FG264360RED FG263200GRAY FG265500GRAY FG262000GRAY FG261000GRAY 2119307 2119308
129-1857EA 92 EUR
129-1857 129-1846 129-1861 129-1844 129-1849 129-1886 129-1858 129-2173 129-1845 129-1843 129-1867 129-1856 129-1848 129-1860 129-1887 129-1884 129-1885 129-1847 129-1876 129-1859 129-1868 129-3985 129-3971
BRUTE® Poubelles ventilées
Poubelles Conteneurs de déchets
Bacs à déchets très résistants, conçus pour les environnements les plus difficiles.
  • Design intuitif: Les conduits d'aération permettent à l'air de circuler autour et en dessous du sac, ce qui permet de l'extraire avec 50% d'efforts en moins; les sangles de fixation empêchent les sacs de tomber au fond du bac, éliminant ainsi le besoin de faire des nœuds
  • Manipulation confortable: Poignées arrondies renforcées, avec poignées profilées sur la base, facilitant le basculement
  • Durabilite garantie: L'inhibiteur d'UV garantit que les bacs BRUTE® ne se décolorent ni ne se fissurent, ne se déforment ou ne s'écrasent jamais, même dans les environnements professionnels les plus extrêmes
  • Longue durée de vie: La base renforcée permet de traîner la poubelle sur des surfaces rugueuses, ce qui prolonge la durée de vie du bac dans les environnements difficiles
  • Sécurité alimentaire et conformité: Tous les bacs BRUTE® sont certifiés conformes aux normes européennes en matière de contact alimentaire et répondent également aux normes NSF 2 et 21
  • Poignées: Les poignées de base profilées améliorent la prise en main et l'ergonomie, réduisant la tension et améliorant l'efficacité lors du vidage des bacs
  • Résistance: Le rebord est doté d'une structure nervurée intégrée pour accroître la solidité et résister à l'écrasement
Le bac à déchets BRUTE® est doté de conduits d'aération innovants qui facilitent de 50% le retrait des sacs. La conception exclusive, composée de matériaux de la plus haute qualité et d'un inhibiteur d'UV, garantit une longue durée de vie, même dans les environnements professionnels les plus extrêmes. Gage d'absence de décoloration, de déformation, de fissure ou d'écrasement.