Imprimer
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, soluble ACS
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, soluble ACS
di-Potassium oxalate monohydraté
Form: Crystal
Formule: (COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 356 °C
Densité: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150033
Numéro CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.