Imprimer
Bouchons de sécurité pour déchets, conducteurs d'électricité
Fournisseur: S.C.A.T.
460050 460060 460070 460090
SCTV460050EA 137 EUR
SCTV460050 SCTV460060 SCTV460070 SCTV460090
Bouchons de sécurité pour déchets, conducteurs d'électricité
Capuchons Bouchons de sécurité
Les bouchons de sécurité SCAT, en PTFE conducteur d'électricité, sont des bouchons hermétiques qui permettent d'éliminer en toute sécurité les déchets liquides de la CLHP (ex. solvants, acides, alcalis).
  • Pour la prévention des explosions dues aux décharges statiques
  • Fabriqué en PTFE conducteur d'électricité
  • Disponible en différentes tailles de filetage
Le filtre d'échappement SCAT, composé de trois couches de charbon actif, retient les vapeurs. Il garantit ainsi un équilibre sûr de la pression et la sécurité du travail.