Imprimer
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit
88264.290EA 79 EUR
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
FAM benzine
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Densité: 0.76 g/cm3 (15 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00282001
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%