2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57414-250MG
PC57414-1G
PC57414-5G
APOSPC57414-250MGEA
203
EUR
APOSPC57414-250MG
APOSPC57414-1G
APOSPC57414-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂Br₂FN |
Numéro MDL:
MFCD22377850 Numéro CAS: 1393585-66-4 ONU: 3439 |