Imprimer
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56691-250MG PC56691-1G
APOSPC56691-250MGEA 261 EUR
APOSPC56691-250MG APOSPC56691-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₂BrF₆N
MW: 318.01329 g/mol
Numéro MDL: MFCD28727944
Numéro CAS: 1805971-70-3
ONU: 3276