Imprimer
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-iodobenzene
PC50181-250MG PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA 284 EUR
APOSPC50181-250MG APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
Numéro MDL: MFCD18391110
Numéro CAS: 1261569-90-7
ONU: 3265