Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 219 EUR
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₆Br₂F₂
MW: 299.93804 g/mol
Numéro MDL: MFCD18391076
Numéro CAS: 1261760-28-4
ONU: 3265