Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 261 EUR
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂N
Numéro MDL: MFCD18391066
Numéro CAS: 1128269-99-7
ONU: 3439